Läs mer
3-(4-bromfenoxi)-6-metylpyridazin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10384132
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10384132 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10202352 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10384132 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC21310DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 368869-96-9
Molekylformel C11H9BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 265.11
MDL-nummer MFCD03086135
InChI-nyckel LZEJOINDIKGWQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromophenoxy-6-methylpyridazine, pyridazine,3-4-bromophenoxy-6-methyl, 3-4-bromanylphenoxy-6-methyl-pyridazine, 4-bromo-1-6-methylpyridazin-3-yloxy benzene
PubChem CID 2776522
IUPAC-namn 3-(4-bromfenoxi)-6-metylpyridazin
LEDER CC1=NN=C(OC2=CC=C(Br)C=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Bromophenoxy)-6-methylpyridazine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 265.11
Procent renhet 95%