Läs mer
3-(4-bromfenoxi)-N,N-dimetylpropylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10031384
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10031384 5 g Bärnstensfärgad glasflaska 5g
10205794 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10031384 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59510DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 76579-64-1
Molekylformel C11H16BrNO
Molekylvikt (g/mol) 258.159
MDL-nummer MFCD03718813
InChI-nyckel CAPNMXRLKVMOOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromophenoxy propyl dimethylamine, 3-4-bromophenoxy-n,n-dimethylpropylamine, 3-4-bromophenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine, 1-propanamine,3-4-bromophenoxy-n,n-dimethyl, 4-n,n-dimethylaminopropyloxy phenyl bromide, n,n-dimethyl-3-4-bromophenoxy-1-propanamine
PubChem CID 2183674
IUPAC-namn 3-(4-bromfenoxi)-N,N-dimetylpropan-1-amin
LEDER CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Bromophenoxy)-N, N-dimethylpropylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 258.16
Procent renhet 97%