Läs mer
3-(4-Bromofenyl)-1-propanol, 98 %
Produktkod. 15497618
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497618 5 g 5g
15487618 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497618 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61118.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
CAS: 25574-11-2 | C9H11BrO | 215,09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 25574-11-2
Molekylformel C9H11BrO
Molekylvikt (g/mol) 215.09
MDL-nummer MFCD09028724
InChI-nyckel WODKXGCVVOOEIJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromophenyl propan-1-ol, 4-bromobenzenepropanol, 3-4-bromo-phenyl-propan-1-ol, benzenepropanol, 4-bromo, 3-4-bromophenyl-1-propanol, pubchem3984, 3-4-bromophenyl propanol, 3-4-bromophenyl-propanol, amth183, 3-4-bromophenyl propyl alcohol
PubChem CID 10560614
IUPAC-namn 3-(4-bromfenyl)propan-1-ol
LEDER C1=CC(=CC=C1CCCO)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Bromophenyl)-1-propanol
Linjär formel BrC6H4(CH2)3OH
Kvantitet 5 g
Formel vikt 215.09
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.