Läs mer
3-(4-Bromophenyl)-2-propen-1-ol, TRC
Produktkod. 30338621
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30338621 500 mg
1 options
Produktkod. 30338621 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB679920500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Bromophenyl)-2-propen-1-ol
CAS 105515-33-1
Molekylformel C9H9OBr
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9BrO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-6,11H,7H2/b2-1+
LEDER OC\C=C\c1ccc(Br)cc1
IUPAC-namn (E)-3-(4-bromophenyl)prop-2-en-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 213.07
Formel vikt 211.9837