missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-(4-Bromophenyl)-4-(3,4-dichlorophenyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazole, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 15415966
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415966 100 mg 100mg
15425966 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15415966 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60713.MC
Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1421261-47-3
Molekylformel C15H10BrCl2N3
Molekylvikt (g/mol) 383.07
MDL-nummer MFCD22683144
InChI-nyckel YHMKSEQFQPFOLL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-bromophenyl-4-3,4-dichlorophenyl-5-methyl-1,2,4-triazole, 3-4-bromophenyl-4-3,4-dichlorophenyl-5-methyl-4h-1,2,4-triazole
PubChem CID 97030413
IUPAC-namn 3-(4-bromophenyl)-4-(3,4-dichlorophenyl)-5-methyl-1,2,4-triazole
LEDER CC1=NN=C(N1C2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)C3=CC=C(C=C3)Br

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-(4-Bromophenyl)-4-(3,4-dichlorophenyl)-5-methyl-4H-1,2,4-triazole
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 383.07
Procent renhet 97%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.