Läs mer
3-(4-bromfenyl)-5-metyl-1,2,4-oxadiazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10639705
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10639705 5 g 5g
10510143 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10639705 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC34810DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 118183-92-9
Molekylformel C9H7BrN2O
Molekylvikt (g/mol) 239.072
MDL-nummer MFCD00487341
InChI-nyckel YWBIOYGLRGIJRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 823560
IUPAC-namn 3-(4-bromfenyl)-5-metyl-1,2,4-oxadiazol
LEDER CC1=NC(=NO1)C2=CC=C(C=C2)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Synonym 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl bromobenzene, acmc-1ce2y, 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4oxadiazole, 1,2,4-oxadiazole, 3-4-bromophenyl-5-methyl, 1,2,4-oxadiazole,3-4-bromophenyl-5-methyl, 3-4-bromo-phenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole, 3-4-bromophenyl-5-methyl-1,2,4 oxadiazole, 1-bromo-4-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzene
Formel vikt 239.07
Procent renhet 97%