Läs mer
3-[(4-Bromophenyl)methyl]-2-butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde, Mikromol™
Beskrivning
3-[(4-Bromophenyl)methyl]-2-butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[(4-Bromophenyl)methyl]-2-butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde |
| CAS | 143722-29-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-[(4-Bromophenyl)methyl]-2-butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H16 Br Cl N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 1H-Imidazole-5-carboxaldehyde, 1-[(4-bromophenyl)methyl]-2-butyl-4-chloro-, 3-[(4-Bromophenyl)methyl]-2-butyl-5-chloro-imidazole-4-carbaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16BrClN2O/c1-2-3-4-14-18-15(17)13(10-20)19(14)9-11-5-7-12(16)8-6-11/h5-8,10H,2-4,9H2,1H3 |
| LEDER | CCCCc1nc(Cl)c(C=O)n1Cc2ccc(Br)cc2 |
| IUPAC-namn | 3-[(4-bromophenyl)methyl]-2-butyl-5-chloroimidazole-4-carbaldehyde |
| Visa mer |
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?