Läs mer
3-(4'-Carboxybenzylidene)camphor, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4'-Carboxybenzylidene)camphor |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H20O3/c1-17(2)14-8-9-18(17,3)15(19)13(14)10-11-4-6-12(7-5-11)16(20)21/h4-7,10,14H,8-9H2,1-3H3,(H,20,21)/b13-10- |
| Formel vikt | 284.1412 |