Läs mer
3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid, 98%
Produktkod. 11437387
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437387 100 g 100g
11417387 5 g 5g
11399549 10 g 10g
11427387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11437387 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15081.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 38628-51-2 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 38628-51-2
Molekylformel C10H10O4
Molekylvikt (g/mol) 194.19
MDL-nummer MFCD00016560
InChI-nyckel QSPCOYVUYYFWAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-2-carboxyethyl benzoic acid, 3-4-carboxyphenyl propionic acid, 3-4-carboxyphenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-carboxy, pubchem19268, acmc-1ctf7, 4-carboxyhydrocinnamic acid, 4-carboxybenzenepropionic acid, 4-2-carboxyethyl benzoicacid, carboxyphenylpropionicacid; 985
PubChem CID 854054
IUPAC-namn 4-(2-karboxietyl)bensoesyra
LEDER OC(=O)CCC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Carboxyphenyl)propionic acid
Smältpunkt 288°C to 291°C
Kvantitet 100 g
Beilstein 3271796
Formel vikt 194.19
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.