Läs mer
3-(4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole |
| CAS | 142623-48-1 |
| Molekylformel | C12H9ClF4N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Methyl-3-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)pyrazole |
| InChI formel | InChI=1S/C12H9ClF4N2/c1-6-3-7(9(14)4-8(6)13)10-5-11(12(15,16)17)19(2)18-10/h3-5H,1-2H3 |
| LEDER | Cc1cc(c(F)cc1Cl)c2cc(n(C)n2)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 3-(4-chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-1-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole |
| Molekylvikt (g/mol) | 292.66 |
| Formel vikt | 292.039 |