Läs mer
3-(4-klor-3-metylfenyl)propionsyra, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15408305
Change view
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15408305 500 mg 500mg
1 options
Produktkod. 15408305 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33072.ME
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-08-2026
CAS: 1086386-05-1 | C10H11ClO2 | 198.646 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Chloro-3-methylphenyl)propionic acid
CAS 1086386-05-1
Smältpunkt 88°C to 92°C
Molekylformel C10H11ClO2
MDL-nummer MFCD11655590
Kvantitet 500 mg
Synonym 3-4-chloro-3-methylphenyl propanoic acid, 3-4-chloro-3-methyl-phenyl-propionic acid, 3-4-chloro-3-methylphenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-chloro-3-methyl
InChI-nyckel PCLIPGMIRVJYFB-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC1=C(C=CC(=C1)CCC(=O)O)Cl
IUPAC-namn 3-(4-klor-3-metylfenyl)propansyra
Molekylvikt (g/mol) 198.646
PubChem CID 46741400
Formel vikt 198.65
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.