Learn More
3-(4-klorobenzal)ftalid, TRC
Product Code. 30133230
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30133230 10 g
30007225 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30133230 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC36451510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 20526-97-0
Molekylformel C15 H9 Cl O2
Molekylvikt (g/mol) 256.68
Synonym 1(3H)-Isobenzofuranone, 3-[(4-chlorophenyl)methylene]-, Phthalide, 3-(p-chlorobenzylidene)- (6CI,7CI,8CI), 3-(4-Chlorobenzal)phthalide, 3-(4-Chlorobenzylidene)-2-benzofuran-1(3H)-one, 3-(p-Chlorobenzylidene)phthalide, Azelastine Related Compound E (USP)
IUPAC-namn 3-[(4-klorofenyl)metylid]-2-benzofuran-1-one
LEDER Clc1ccc(C=C2OC(=O)c3ccccc23)cc1
Specifications
Kemiskt namn eller material 3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C15H9ClO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(17)18-14/h1-9H
Formel vikt 256.0291
Procent renhet >95%