Läs mer
3-(4-klorbensoyl)akrylsyra, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11347796
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11347796 25 g 25g
11337796 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11347796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11467.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6269-33-6 | C10H7ClO3 | 210.613 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6269-33-6
Molekylformel C10H7ClO3
Molekylvikt (g/mol) 210.613
MDL-nummer MFCD00041465
InChI-nyckel VQVQEUFKSRHRCT-AATRIKPKSA-N
Synonym 3-4-chlorobenzoyl acrylic acid, p-chlorobenzoylacrylic acid, trans-3-4-chlorobenzoyl acrylic acid, e-4-4-chlorophenyl-4-oxo-2-butenoic acid, 2e-4-4-chlorophenyl-4-oxobut-2-enoic acid, acide e 4-4-chlorophenyl 4-oxo 2-butenoique french, 2-butenoic acid, 4-4-chlorophenyl-4-oxo-, e, 4-4-chlorophenyl-4-oxo-2-butenoic acid, e-4-4-chlorophenyl-4-oxobut-2-enoic acid, e-4-4-chlorophenyl-4-oxo-but-2-enoic acid
PubChem CID 671716
IUPAC-namn (E)-4-(4-klorfenyl)-4-oxobut-2-ensyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)C=CC(=O)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Chlorobenzoyl)acrylic acid
Smältpunkt 157°C to 159°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 2719881
Formel vikt 210.62
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.