Läs mer
3-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1H-1,2,4-triazole, Alfa Aesar™
Produktkod. 11440170
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
11440170 1 g 1g
11430170 250 mg 250mg
2 options
Produktkod. 11440170
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H50647.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 134796-34-2
Molekylformel C9H8ClN3S
Molekylvikt (g/mol) 225.69
MDL-nummer MFCD01211119
InChI-nyckel IPYLPWUQKVUWGY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chlorobenzyl thio-1h-1,2,4-triazole, 3-4-chlorophenyl methyl sulfanyl-1h-1,2,4-triazole, 3-4-chloro-benzylsulfanyl-4h-1,2,4 triazole, 3-4-chlorobenzyl sulfanyl-4h-1,2,4-triazole, 5-4-chlorophenyl methylsulfanyl-1h-1,2,4-triazole, 3-4-chlorophenyl methylthio-1h-1,2,4-triazole, 3-4-chlorophenyl methyl sulfanyl-2h-1,2,4-triazole, cbmicro_005601, cambridge id 5854799
PubChem CID 719011
IUPAC-namn 5-[(4-chlorophenyl)methylsulfanyl]-1H-1,2,4-triazole
LEDER ClC1=CC=C(CSC2=NC=NN2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[(4-Chlorobenzyl)thio]-1H-1,2,4-triazole
Kvantitet 1 g
Formel vikt 225.7