Läs mer
3-(4-klorobenzyliden)isobensofuran-1(3H)-one, Mikromol™
Produktkod. 30051023
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30051023 100 mg
30049654 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30051023 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0362.08
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-(4-klorobenzyliden)isobenzofuran-1(3H)-ett
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one
CAS 20526-97-0
Analyt- eller komponentnamn 3-(4-Chlorobenzylidene)isobenzofuran-1(3H)-one
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C15 H9 Cl O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym 1(3H)-Isobenzofuranone, 3-[(4-chlorophenyl)methylene]-, Phthalide, 3-(p-chlorobenzylidene)- (6CI,7CI,8CI), 3-(4-Chlorobenzal)phthalide, 3-(4-Chlorobenzylidene)-2-benzofuran-1(3H)-one, 3-(p-Chlorobenzylidene)phthalide, Azelastine Related Compound E (USP), Azelastine Hydrochloride Imp. E (EP), Azelastine Imp. E (EP), Azelastine USP Related Compound E, Azelastine USP RC E, Azelastine Related Compound E, Azelastine Hydrochloride Impurity E, Azelastine Impurity E
InChI formel InChI=1S/C15H9ClO2/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14-12-3-1-2-4-13(12)15(17)18-14/h1-9H
LEDER Clc1ccc(C=C2OC(=O)c3ccccc23)cc1
IUPAC-namn 3-[(4-klorofenyl)metylid]-2-benzofuran-1-one
Molekylvikt (g/mol) 256.68
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 256,0291 g/mol