missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(4-Chlorobutyl)-1-(tert-butyloxycarbonyl)indole-5-carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Chlorobutyl)-1-(tert-butyloxycarbonyl)indole-5-carbonitrile |
| CAS | 1796928-27-2 |
| Molekylformel | C18H21ClN2O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-(4-Chlorobutyl)-1-(1,1-dimethylethoxycarbonyl)indole-5-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21ClN2O2/c1-18(2,3)23-17(22)21-12-14(6-4-5-9-19)15-10-13(11-20)7-8-16(15)21/h7-8,10,12H,4-6,9H2,1-3H3 |
| LEDER | CC(C)(C)OC(=O)n1cc(CCCCCl)c2cc(ccc12)C#N |
| IUPAC-namn | tert-butyl 3-(4-chlorobutyl)-5-cyanoindole-1-carboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 332.82 |
| Formel vikt | 332.1292 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?