Läs mer
3-(4-Chlorobutyl)indole-5-carbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Chlorobutyl)indole-5-carbonitrile |
| CAS | 143612-79-7 |
| Molekylformel | C13H13ClN2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-(4-Chlorobutyl)-1H-indole-5-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13ClN2/c14-6-2-1-3-11-9-16-13-5-4-10(8-15)7-12(11)13/h4-5,7,9,16H,1-3,6H2 |
| LEDER | ClCCCCc1c[nH]c2ccc(cc12)C#N |
| IUPAC-namn | 3-(4-chlorobutyl)-1H-indole-5-carbonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.71 |
| Formel vikt | 232.0767 |