Läs mer
3-[4-(klormetyl)fenoxi]-N,N-dimetylpropylaminhydroklorid, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10481134
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10481134 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10481134 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC59574DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-12-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[4-(Chloromethyl)phenoxy]-N, N-dimethylpropylamine hydrochloride
CAS 769123-68-4
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C12H19Cl2NO
MDL-nummer MFCD09702396
Kvantitet 1 g
Synonym 3-4-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropylamine hydrochloride, 3-4-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine hydrochloride, 3-4-chloromethyl phenoxy propyl dimethylamine, chloride, 3-4-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, 3-4-chloromethyl phenoxy-n,n-dimethylpropan-1-amine-hydrogen chloride 1/1
InChI-nyckel QJUMEHQGZPKXLM-UHFFFAOYSA-N
LEDER CN(C)CCCOC1=CC=C(C=C1)CCl.Cl
IUPAC-namn 3-[4-(klormetyl)fenoxi]-N,N-dimetylpropan-1-amin;hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 264.19
PubChem CID 24229611
Formel vikt 264.19
Procent renhet 90%