Läs mer
3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11350587
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11350587 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10624215 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11350587 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC23824CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 916766-83-1
Molekylformel C11H11ClN2
Molekylvikt (g/mol) 206.673
MDL-nummer MFCD09702351
InChI-nyckel YLJMPTWMRVXTQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chloromethyl phenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-4-chloromethyl phenyl-1-methylpyrazole
PubChem CID 24229472
IUPAC-namn 3-[4-(chloromethyl)phenyl]-1-methylpyrazole
LEDER CN1C=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[4-(Chloromethyl)phenyl]-1-methyl-1H-pyrazole
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 206.67
Procent renhet 97%