Läs mer
3-(4-klorofenoxi)-1,2-propandiol, 99 %
Produktkod. 11413637
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413637 500 g 500g
11493627 25 g 25g
11403637 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413637 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17386.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 104-29-0 | C9H11ClO3 | 202,634 g/mol
Det hämmar IgE-medierad histaminfrisättning. 3-(4-klorfenoxi)-1,2-propandiol används också som ett antimykotiskt medel. Det är ett centralt verkande muskelavslappnande medel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Den hämmar IgE-medierad histaminfrisättning. 3-(4-klorfenoxi)-1,2-propandiol används också som ett antimykotiskt medel. Det är ett centralt verkande muskelavslappnande medel.
Löslighet
Något lösligt i vatten.
Notes
Förvara vid 78-82 °C. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-29-0
Molekylformel C9H11ClO3
Molekylvikt (g/mol) 202.634
MDL-nummer MFCD00021990
InChI-nyckel MXOAEAUPQDYUQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorphenesin, 3-4-chlorophenoxy-1,2-propanediol, 3-4-chlorophenoxy propane-1,2-diol, chlorophenesin, chlorphenesinum, adermykon, gecophen, demykon, mycil, chlorphenesine
PubChem CID 7697
ChEBI CHEBI:3642
IUPAC-namn 3-(4-klorfenoxi)propan-1,2-diol
LEDER C1=CC(=CC=C1OCC(CO)O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol
Smältpunkt 78°C to 82°C
Kvantitet 500 g
Löslighetsinformation Slightly soluble in water.
Formel vikt 202.64
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.