Läs mer
3-(4-Klorofenoxi)-1,2-propandiol (Klorfenesin), TRC
Produktkod. 30134256
Change view
Kvantitet:
2.5 g
25 g
50 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30134256 25 g -
30136711 50 g -
17902885 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30134256 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC42425025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104-29-0
Molekylformel C9 H11 Cl O3
Molekylvikt (g/mol) 202.63
Synonym 1,2-Propanediol, 3-(p-chlorophenoxy)- (6CI,7CI,8CI), 3-(4-Chlorophenoxy)-1,2-propanediol, (±)-Chlorphenesin, (±)-p-Chlorphenesin, 3-(p-Chlorophenoxy)propane-1,2-diol, Adermykon, Chlorphenesin, Demykon, Elestab CPN, Gecophen, Glycerol α-p-chlorophenyl ether, Mycil, NSC 6401, p-Chlorophenyl glyceryl ether, p-Chlorophenyl-α-glyceryl ether, p-Chlorphenesin
IUPAC-namn 3-(4-klorofenoxi)propan-1,2-diol
LEDER OCC(O)COc1ccc(Cl)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Chlorphenesin
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C9H11ClO3/c10-7-1-3-9(4-2-7)13-6-8(12)5-11/h1-4,8,11-12H,5-6H2
Formel vikt 202.0397