missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(4-Chlorophenyl)-1-isoindolinone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Chlorophenyl)-1-isoindolinone |
| CAS | 2224-77-3 |
| Molekylformel | C14H10ClNO |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 3-(p-Chlorophenyl)-phthalimidine, 3-(4-Chlorophenyl)isoindolinone, 3-(4-Chlorophenyl)-2,3-dihydro-1H-isoindol-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H10ClNO/c15-10-7-5-9(6-8-10)13-11-3-1-2-4-12(11)14(17)16-13/h1-8,13H,(H,16,17) |
| LEDER | Clc1ccc(cc1)C2NC(=O)c3ccccc23 |
| IUPAC-namn | 3-(4-chlorophenyl)-2,3-dihydroisoindol-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.69 |
| Formel vikt | 243.0451 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?