Läs mer
3-(4-klorfenyl)-1-metyl-lH-pyrazol-5-amin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine |
| CAS Min % | 97.0 |
| Kvantitet | 1 g |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Formel vikt | 207.66 |
| Procent renhet | 97% |