Läs mer
3-(4-klorfenyl)-1-metyl-lH-pyrazol-5-amin,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10575063
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10575063 1 g 1g
10432393 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10575063 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM04038DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 126417-82-1
Molekylformel C10H10ClN3
Molekylvikt (g/mol) 207.661
MDL-nummer MFCD00084872
InChI-nyckel ZSFCXTGPGSAWFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-chlorophenyl-2-methylpyrazol-3-amine, 1h-pyrazol-5-amine,3-4-chlorophenyl-1-methyl, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-4-chlorophenyl-1-methyl-1h-pyrazol-5-ylamine, 5-4-chloro-phenyl-2-methyl-2h-pyrazol-3-ylamine, maybridge1_004889, acmc-1c52v, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-3-pyrazolamine, 5-4-chlorophenyl-2-methyl-pyrazol-3-amine
PubChem CID 2735304
IUPAC-namn 5-(4-klorfenyl)-2-metylpyrazol-3-amin
LEDER CN1C(=CC(=N1)C2=CC=C(C=C2)Cl)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Chlorophenyl)-1-methyl-1H-pyrazol-5-amine
CAS Min % 97.0
Kvantitet 1 g
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Analysprocentintervall 97%
Formel vikt 207.66
Procent renhet 97%