Läs mer
3-(4-klorfenyl)-lH-pyrazol-5-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10551872
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10551872 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10354712 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10551872 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM01548DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 78583-81-0
Molekylformel C9H8ClN3
Molekylvikt (g/mol) 193.63
MDL-nummer MFCD00053046
InChI-nyckel XQPBZIITFQHIDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-5-amine, 5-4-chlorophenyl-1h-pyrazol-3-amine, 5-amino-3-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-amine, 3-amino-5-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 5-amino-3-4-chlorophenyl-1h-pyrazole, 3-amino-5-4-chlorophenyl pyrazole, 5-4-chlorophenyl-2h-pyrazol-3-ylamine, 3-4-chlorophenyl pyrazole-5-ylamine, pubchem12126
PubChem CID 2735305
IUPAC-namn 5-(4-klorfenyl)-lH-pyrazol-3-amin
LEDER NC1=NNC(=C1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 193.64
Procent renhet 97%