Läs mer
3-(4-klorfenyl)-4-cyano-5-(metyltio)tiofen-2-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10793367
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10793367 5 g 5g
10793053 250 mg 250mg
10292972 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10793367 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer KM01185DE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 116525-66-7
Molekylformel C13H8ClNO2S2
Molekylvikt (g/mol) 309.78
MDL-nummer MFCD00112478
InChI-nyckel CCQQTQYIJRVXIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylthio thiophene-2-carboxylic acid, 2-thiophenecarboxylicacid, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylthio, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylsulfanyl thiophene-2-carboxylic acid, maybridge1_004446, acmc-1bss2, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylthio-2-thiophenecarboxylic acid, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylsulfanyl-thiophene-2-carboxylic acid, 3-4-chlorophenyl-4-cyano-5-methylsulfanylthiophene-2-carboxylic acid
PubChem CID 2735791
LEDER CSC1=C(C#N)C(=C(S1)C(O)=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Chlorophenyl)-4-cyano-5-(methylthio)thiophene-2-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
IUPAC-namn 3-(4-klorfenyl)-4-cyano-5-metylsulfanyltiofen-2-karboxylsyra
Formel vikt 309.8
Procent renhet 97%