missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxybutyric Acid Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Chlorophenyl)-4-hydroxybutyric Acid Sodium Salt |
| CAS | 1346603-21-1 |
| Molekylformel | C10H10ClNaO3 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-Chloro-β-(hydroxymethyl)-benzenepropanoic Acid Sodium, β-(p-Chlorophenyl)-γ-hydroxybutyric Acid Sodium |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11ClO3.Na/c11-9-3-1-7(2-4-9)8(6-12)5-10(13)14;/h1-4,8,12H,5-6H2,(H,13,14);/q;+1/p-1 |
| LEDER | ClC1=CC=C(C(CC(O[Na])=O)CO)C=C1 |
| IUPAC-namn | sodium;3-(4-chlorophenyl)-4-hydroxybutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 236.63 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?