Läs mer
3-(4-Chlorophenyl)glutaric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Acid |
| CAS | 35271-74-0 |
| Molekylformel | C11 H11 Cl O4 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H11ClO4/c12-9-3-1-7(2-4-9)8(5-10(13)14)6-11(15)16/h1-4,8H,5-6H2,(H,13,14)(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)CC(CC(=O)O)c1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 3-(4-chlorophenyl)pentanedioic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 242.66 |
| Formel vikt | 242.0346 |