Läs mer
3-(4-Chlorophenyl)glutaric Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Chlorophenyl)glutaric Anhydride |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9ClO3/c12-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(13)15-11(14)6-8/h1-4,8H,5-6H2 |
| Formel vikt | 224.024 |