Läs mer
3-(4-Chlorophenyl)propan-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-Chlorophenyl)propan-1-ol |
| CAS | 6282-88-8 |
| Molekylformel | C9 H11 Cl O |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Chlorobenzenepropanol, 3-(4-Chlorophenyl)-1-propanol, 3-(4-Chlorophenyl)propanol, 3-(p-Chlorophenyl)-1-propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11ClO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h3-6,11H,1-2,7H2 |
| LEDER | OCCCc1ccc(Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 3-(4-chlorophenyl)propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 170.636 |
| Formel vikt | 170.05 |