Läs mer
3-(4-Cyanophenyl)propionic acid, 96%
Produktkod. 15437237
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15437237 5 g 5g
15427237 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15437237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H34297.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 42287-94-5 | C10H9NO2 | 175.187 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 42287-94-5
Molekylformel C10H9NO2
Molekylvikt (g/mol) 175.187
MDL-nummer MFCD08234823
InChI-nyckel RHIGOXBTMPLABF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-4-cyanophenyl propanoic acid, 3-4-cyano-phenyl-propionic acid, 3-4-cyanophenyl-propionic acid, 4-cyanobenzenepropanoic acid, benzenepropanoic acid, 4-cyano, 4-cyanohydrocinnamic acid, benzenepropanoic acid,4-cyano, 3-4-cyanophenyl propionic acid, 3-p-cyanophenyl-propionic acid, 3-4-cyano-phenyl propionic acid
PubChem CID 9361742
IUPAC-namn 3-(4-cyanophenyl)propanoic acid
LEDER C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4-Cyanophenyl)propionic acid
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 175.19
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.