Läs mer
3,4-Dehydro Cilostazol-d11, TRC
Produktkod. 30179667
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179667 1 mg
30179609 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30179667 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD2295021MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1073608-13-5
Molekylformel C20H14D11N5O2
Molekylvikt (g/mol) 378.51
Synonym 6-[4-(1-Cyclohexyl-d11-1H-tetrazol-5-yl)butoxy]-2(1H)-quinolinone, OPC 13015-d11;
LEDER O=C(N1)C=CC2=C1C=CC(OCCCCC3=NN=NN3C4([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C4([2H])[2H])=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Dehydro Cilostazol-d11
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C20H25N5O2/c26-20-12-9-15-14-17(10-11-18(15)21-20)27-13-5-4-8-19-22-23-24-25(19)16-6-2-1-3-7-16/h9-12,14,16H,1-8,13H2,(H,21,26)/i1D2,2D2,3D2,6D2,7D2,16D