Läs mer
3,4-Di(metoxi-d3)-bensoesyra metylester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Di(methoxy-d3)-benzoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1006717-12-9 |
| Molekylformel | C10H6D6O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-5-4-7(10(11)14-3)6-9(8)13-2/h4-6H,1-3H3/i1D3,2D3 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1OC([2H])([2H])[2H])C(=O)OC |
| IUPAC-namn | Metyl 3,4-bis(trideuteriometoxi)benzoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 202.24 |
| Formel vikt | 202.1112 |