Läs mer
3,4-Di(metoxi-d3)-bensoesyra metylester, TRC
Produktkod. 30370027
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30370027 25 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30370027 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD46369225MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Di(methoxy-d3)-benzoic Acid Methyl Ester
CAS 1006717-12-9
Molekylformel C10H6D6O4
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12O4/c1-12-8-5-4-7(10(11)14-3)6-9(8)13-2/h4-6H,1-3H3/i1D3,2D3
LEDER [2H]C([2H])([2H])Oc1ccc(cc1OC([2H])([2H])[2H])C(=O)OC
IUPAC-namn Metyl 3,4-bis(trideuteriometoxi)benzoat
Molekylvikt (g/mol) 202.24
Formel vikt 202.1112