Läs mer
3,4-di-n-butoxi-3-cyklobuten-1,2-dion, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11493198
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493198 1 g 1g
11403208 5 g 5g
11413208 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493198 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18960.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2892-62-8 | C12H18O4 | 226.27 g/mol
3,4-dibutoxi-3-cyklobuten-1,2-dion användes vid syntesen av nytt semisquaryliumfärgämne, användbart för mycket selektiv Hg2+-avkänning i vattenhaltiga medier. Den användes också vid syntesen av 3-butoxi-4-(1,3,3-trimetyl-2,3-dihydro-lH-2-indolylidenmetyl)-3-cyklobuten-1,2-dion, mellanprodukt för syntesen av squarylfärgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,4-dibutoxi-3-cyklobuten-1,2-dion användes vid syntesen av nytt semisquaryliumfärgämne, användbart för mycket selektiv Hg2+-avkänning i vattenhaltiga medier. Den användes också vid syntesen av 3-butoxi-4-(1,3,3-trimetyl-2,3-dihydro-lH-2-indolylidenmetyl)-3-cyklobuten-1,2-dion, mellanprodukt för syntesen av squarylfärgämnen.
Löslighet Olösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2892-62-8
Molekylformel C12H18O4
Molekylvikt (g/mol) 226.27
MDL-nummer MFCD00037150
InChI-nyckel XBRWELTXMQSEIN-UHFFFAOYSA-N
Synonym dibutyl squarate, 3,4-dibutoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, squaric acid dibutyl ester, sadbe, squaric acid dibutylester, 3,4-di-n-butoxy-3-cyclobutene-1,2-dione, unii-4rto57vg65, 1,2-dibutyl squarate, 3-cyclobutene-1,2-dione, 3,4-dibutoxy, acmc-209h5p
PubChem CID 65108
ChEBI CHEBI:53612
IUPAC-namn 3,4-dibutoxicyklobut-3-en-1,2-dion
LEDER CCCCOC1=C(OCCCC)C(=O)C1=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Di-n-butoxy-3-cyclobutene-1,2-dione
Densitet 1.047
Kokpunkt 155°C to 158°C (3 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.495
Kvantitet 1 g
Beilstein 1968189
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 226.27
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.