Läs mer
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal (teknisk kvalitet), TRC
Produktkod. 30374442
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30374442 10 g
1 options
Produktkod. 30374442 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD42250010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
CAS 34819-86-8
Molekylformel C10 H14 O5
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C10H14O5/c1-6-10(15-8(3)12)9(4-5-13-6)14-7(2)11/h4-6,9-10H,1-3H3/t6-,9-,10-/m0/s1
LEDER C[C@@H]1OC=C[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
IUPAC-namn [(2S,3S,4S)-3-acetyloxi-2-metyl-3,4-dihydro-2H-pyran-4-yl] acetat
Molekylvikt (g/mol) 214.22
Formel vikt 214.0841