Läs mer
3,4-Di-O-acetyl-L-arabinal, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10785673 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10785673 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10785673 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 370380010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Di-O-acetyl-L-arabinal
CAS 3945-18-4
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H12O5
Brytningsindex 1.4580 to 1.46
MDL-nummer MFCD04112729,MFCD08704080
Kvantitet 1 g
Beilstein 17, IV, 2035
Synonym 3,4-di-o-acetyl-l-arabinal, 3s,4s-3-acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-4-yl acetate, d-di-o-acetylarabinal, di-o-acetyl-d-arabinal, 3,4-di-o-acetyl-d-ribal, 3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, 1,2-dideoxy-d-erythro-pent-1-enopyranose diacetate, 3s,4s-3,4-dihydro-2h-pyran-3,4-diyl diacetate, 3s,4s-4-acetyloxy-3,4-dihydro-2h-pyran-3-yl acetate, 1,5-anhydro-2-deoxy-d-erythro-pent-1-enitol 3,4-diacetate
InChI-nyckel OWKCFBYWQGPLSJ-BDAKNGLRSA-N
LEDER CC(=O)O[C@H]1COC=C[C@H]1OC(C)=O
IUPAC-namn [(3R,4S)-4-acetyloxi-3,4-dihydro-2H-pyran-3-yl]acetat
Molekylvikt (g/mol) 200.19
PubChem CID 8030588
Formel vikt 200.19
Procent renhet 97%
Fysisk form Olja
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.