Läs mer
3,4-Diaminoanisole, TRC
Produktkod. 30366676
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30366676 500 mg
1 options
Produktkod. 30366676 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD416125500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Diaminoanisole
CAS 102-51-2
Molekylformel C7 H10 N2 O
Kvantitet 500 mg
Synonym 1,2-Benzenediamine, 4-methoxy-, o-Phenylenediamine, 4-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxy-1,2-benzenediamine, 1,2-Diamino-4-methoxybenzene, 2-Amino-4-methoxy aniline, 3,4-Diaminoanisole, 4-Methoxy-1,2-diaminobenzene, 4-Methoxy-1,2-phenylenediamine, 4-Methoxy-2-aminoaniline, 4-Methoxy-o-phenylenediamine, p-Methoxy-o-phenylenediamine
InChI formel InChI=1S/C7H10N2O/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3
LEDER COc1ccc(N)c(N)c1
IUPAC-namn 4-methoxybenzene-1,2-diamine
Molekylvikt (g/mol) 138.17
Formel vikt 138.0793