Läs mer
3,4-Diaminoanisol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Diaminoanisole |
| CAS | 102-51-2 |
| Molekylformel | C7 H10 N2 O |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,2-Benzenediamine, 4-methoxy-, o-Phenylenediamine, 4-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Methoxy-1,2-benzenediamine, 1,2-Diamino-4-methoxybenzene, 2-Amino-4-methoxy aniline, 3,4-Diaminoanisole, 4-Methoxy-1,2-diaminobenzene, 4-Methoxy-1,2-phenylenediamine, 4-Methoxy-2-aminoaniline, 4-Methoxy-o-phenylenediamine, p-Methoxy-o-phenylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N2O/c1-10-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,8-9H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc(N)c(N)c1 |
| IUPAC-namn | 4-metoxibensen-1,2-diamin |
| Molekylvikt (g/mol) | 138.17 |
| Formel vikt | 138.0793 |