Läs mer
3,4-Diaminobenzenesulfonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Diaminobenzenesulfonic Acid |
| CAS | 7474-78-4 |
| Molekylformel | C6H8N2O3S |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 3,4-Diaminobenzenesulfonic Acid, 4-Amino-3-ammoniobenzenesulfonate, NSC 401086 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O3S/c7-5-2-1-4(3-6(5)8)12(9,10)11/h1-3H,7-8H2,(H,9,10,11) |
| LEDER | Nc1ccc(cc1N)S(=O)(=O)O |
| IUPAC-namn | 3,4-diaminobenzenesulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 188.2 |
| Formel vikt | 188.0256 |