Läs mer
3,4-Diaminobensoesyra, 94 %
Produktkod. 11492297
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492297 500 g 500g
11472297 25 g 25g
11482297 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11492297 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14213.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 619-05-6 | C7H8N2O2 | 152,153 g/mol
3,4-Diaminobensoesyra genomgår cyklokondensationer för att bilda till exempel kinoxaliner1 och bensimidazoler. Den fungerar som en redoxmärkning för elektrokemisk detektering av singelbasfelmatchningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3,4-Diaminobensoesyra genomgår cyklokondensationer för att bilda till exempel kinoxaliner1 och bensimidazoler. Den fungerar som en redoxmärkning för elektrokemisk detektering av singelbasfelmatchningar.
Löslighet Löslig i vatten (2,2 mg
/ml vid 20 C), DMF °och metanol (10 mg/ml).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 619-05-6
Molekylformel C7H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 152.153
MDL-nummer MFCD00007726
InChI-nyckel HEMGYNNCNNODNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,4-diamino, 4-carboxyphenyldiamine, 3,4-diamino benzoic acid, 4-carboxy-o-phenylenediamine, 3,4-diaminobenzoicacid, acmc-209mxf, 3,4-diaminobenzoesaeure, 3,4 diaminobenzoic acid, 3,4-diaminobenzenoic acid, 3,4-diamino-benzoic acid
PubChem CID 69263
IUPAC-namn 3,4-diaminobensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Diaminobenzoic acid
Smältpunkt ∼210 °C (dekomposition)
Kvantitet 500 g
Beilstein 775892
Löslighetsinformation Löslig i vatten (2,2 mg/ml vid 20 °C), DMF och metanol (10 mg/ml).
Formel vikt 152.15
Procent renhet 94%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.