Läs mer
3,4-Diaminobensoesyra, 97 %
Produktkod. 10518290 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10518290 100 g Plastflaska 100g
10686102 25 g Plastflaska 25g
10530404 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10518290 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 112101000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
CAS: 619-05-6 | C7H8N2O2 | 152,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 619-05-6
Molekylformel C7H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00007726
InChI-nyckel HEMGYNNCNNODNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 3,4-diamino, 4-carboxyphenyldiamine, 3,4-diamino benzoic acid, 4-carboxy-o-phenylenediamine, 3,4-diaminobenzoicacid, acmc-209mxf, 3,4-diaminobenzoesaeure, 3,4 diaminobenzoic acid, 3,4-diaminobenzenoic acid, 3,4-diamino-benzoic acid
PubChem CID 69263
IUPAC-namn 3,4-diaminobensoesyra
LEDER C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)N)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 3, 4-Diaminobenzoic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 215,0 °C
Färg Brun
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (H2N)2C6H3CO2H
Kvantitet 100 g
Beilstein 14, 450
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 2,2 g/L (20 °C).
Formel vikt 152.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.