Läs mer
3,4-Diaminobenzonitrile, 97%
Produktkod. 15432849
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15432849 1 g 1g
15442849 5 g 5g
15452849 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15432849 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H66954.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17626-40-3 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
3,4-Diaminobensonitril används vanligtvis som syntetisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
3,4-Diaminobenzonitrile används vanligtvis som syntetisk mellanprodukt.
Löslighet
Löslig i diklormetan, metanol och etylacetat.
Anmärkningar
Förvaras svalt, torrt i tättsluten behållare. Med tillräcklig ventilation. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17626-40-3
Molekylformel C7H7N3
Molekylvikt (g/mol) 133.15
MDL-nummer MFCD00723901
InChI-nyckel VWLLPPSBBHDXHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diamino-benzonitrile, benzonitrile, 3,4-diamino, 4-cyanobenzene-1,2-diamine, 3,4-diaminobenzenecarbonitrile, zlchem 619, pubchem2547, 3, 4-diaminobenzonitrile, 3,4 diamino benzonitrile, 3,4-diamino benzonitrile, acmc-209eb5
PubChem CID 737285
IUPAC-namn 3,4-diaminobensonitril
LEDER NC1=C(N)C=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Diaminobenzonitrile
Smältpunkt 140°C to 148°C
Färg Brun
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3439
Löslighetsinformation Soluble in dichloromethane,methanol and ethyl acetate.
Formel vikt 133.15
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.