Läs mer
3,4-Diaminobenzonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Diaminobenzonitrile |
| CAS | 17626-40-3 |
| Molekylformel | C7 H7 N3 |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C7H7N3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,9-10H2 |
| LEDER | Nc1ccc(cc1N)C#N |
| IUPAC-namn | 3,4-diaminobenzonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.15 |
| Formel vikt | 133.064 |