Läs mer
3,4-Diaminobensofenon, 97 %
Produktkod. 10792801 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10792801 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10792801 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 184800250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 39070-63-8 | C13H12N2O | 212,25 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3, 4-Diaminobenzophenone
Namnnotering 99%
CAS 39070-63-8
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 116,0 °C till 119,0 °C
Färg Okra-gul till gul
Förlust vid torkning 0,5% max.
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Molekylformel C13H12N2O
Linjär formel C6H5COC6H3(NH2)2
MDL-nummer MFCD00007727
Kvantitet 25 g
Beilstein 14, II, 225
Synonym 3,4-diaminobenzophenone, 3,4-diaminophenyl phenyl methanone, 3,4-diaminophenyl phenylmethanone, 4-benzoylbenzene-1,2-diamine, 2-amino-4-benzoylaniline, 4-benzoyl-o-phenylenediamine, 3,4-diaminophenyl phenyl ketone, 3,4-diaminophenyl-phenylmethanone, methanone, 3,4-diaminophenyl phenyl, pubchem3382
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 410 mg/l (20 °C). Andra lösligheter: 11g/100mL metanol - 4,7g/100mL etanol, 1,8g/100mL 2-propanol - >50g/100mL n,n-dmf, 4,7g/100mL metylenklorid - 30g/100mL aceton
InChI-nyckel RXCOGDYOZQGGMK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=C(C=C2)N)N
IUPAC-namn (3,4-diaminofenyl)-fenylmetanon
Molekylvikt (g/mol) 212.25
PubChem CID 135520
Formel vikt 212.25
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4-Diaminobenzophenone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.