missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4-Diaminobenzophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Diaminobenzophenone |
| CAS | 39070-63-8 |
| Molekylformel | C13H12N2O |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | (3,4-Diaminophenyl)phenylmethanone, 1,2-Diamino-4-(phenylcarbonyl)benzene, 2-Amino-4-benzoylaniline, 3,4- Benzophenonediamine, 3,4-Diaminobenzophenone, 4-Benzoyl-1,2-benzenediamine, 4-Benzoyl-1,2-diaminobenzene, 4-Benzoyl-1,2- phenylenediamine, 4-Benzoyl-o-phenylenediamine, p-Benzoyl-o-phenylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H12N2O/c14-11-7-6-10(8-12(11)15)13(16)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H,14-15H2 |
| LEDER | O=C(C1=CC=CC=C1)C2=CC=C(N)C(N)=C2 |
| IUPAC-namn | (3,4-diaminophenyl)(phenyl)methanone |
| Molekylvikt (g/mol) | 212.25 |
| Formel vikt | 212.09 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?