Läs mer
3,4'-Diaminodifenyleter, TRC
Produktkod. 30349529
Change view
Kvantitet:
100 g
Produktkod. Kvantitet
30349529 100 g
1 options
Produktkod. 30349529 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD416410100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4'-Diaminodiphenyl Ether
CAS 2657-87-6
Molekylformel C12H12N2O
Kvantitet 100 g
Synonym 3-(4-aminophenoxy)benzenamine, 3,4'-DAPE, 3,4'-DPE, 3,4'-Oxydianiline, 3,4'-Oxydiphenylamine, 3-Amino-4'-aminodiphenyl ether, 3-Aminophenyl 4-aminophenyl ether, 4,3'-Diaminodiphenyl oxide, CLP 5050
InChI formel InChI=1S/C12H12N2O/c13-9-4-6-11(7-5-9)15-12-3-1-2-10(14)8-12/h1-8H,13-14H2
LEDER Nc1ccc(Oc2cccc(N)c2)cc1
Molekylvikt (g/mol) 200.24
Formel vikt 200.095