Läs mer
3,4-diaminofurazan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10343962 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10343962 1 g Glasflaska 1g
1 options
Produktkod. 10343962 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 357910010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 17220-38-1 | C2H4N4O | 100,08 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Diaminofurazan
Namnnotering 97%
CAS 17220-38-1
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 178,0 °C till 183,0 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C2H4N4O
MDL-nummer MFCD00138084
Kvantitet 1 g
Synonym 3,4-diaminofurazan, furazandiamine, 3,4-diamino-1,2,5-oxadiazole, diaminofurazan, 4,5-diaminofurazan, 3,4-diaminofurazane, furazan-3,4-diamine, pubchem21086, #
InChI-nyckel JHJVSUCUNFXIHN-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1(=NON=C1N)N
IUPAC-namn 1,2,5-oxadiazol-3,4-diamin
Molekylvikt (g/mol) 100.08
PubChem CID 537677
Formel vikt 100.08
Procent renhet 97%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.