Läs mer
3,4-Diaminophenol (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4-Diaminophenol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8/h1-3,9H,7-8H2 |
| Formel vikt | 124.0637 |