Läs mer
3,4-Diaminopyridine, 97%
Produktkod. 11419713
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11419713 5 g 5g
11409713 1 g 1g
11429713 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11419713 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12465.06
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 54-96-6 | C5H7N3 | 109.132 g/mol
Det är en kaliumkanalblockerare i nervterminalerna. Det hämmar kaliumkanalutflödet, vilket ökar varaktigheten av verkanspotentialen, vilket resulterar i en ökning av varaktigheten av kalciumkanalöppningen och ökad frisättning av acetylkolin (ACh). Ökad ACh-tillgänglighet vid motorändplattan gör att musklerna kan dra ihop sig.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det är en kaliumkanalblockerare i nervterminalerna. Det hämmar kaliumkanalutflödet, vilket ökar varaktigheten av verkanspotentialen, vilket resulterar i en ökning av varaktigheten av kalciumkanalöppningen och ökad frisättning av acetylkolin (ACh). Ökad ACh-tillgänglighet vid motorändplattan gör att musklerna kan dra ihop sig.
Löslighet
Lösligt i vatten (24 mg/ml vid 20 °C), alkohol. Något lösligt i eter.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Säkerställ god ventilation. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54-96-6
Molekylformel C5H7N3
Molekylvikt (g/mol) 109.132
MDL-nummer MFCD00006401
InChI-nyckel OYTKINVCDFNREN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4-diaminopyridine, amifampridine, 3,4-pyridinediamine, firdapse, diamino-3,4 pyridine, 4,5-diaminopyridine, 3,4-dap, amifampridin, zenas, pyridine, 3,4-diamino
PubChem CID 5918
IUPAC-namn pyridin-3,4-diamin
LEDER C1=CN=CC(=C1N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4-Diaminopyridine
Smältpunkt 217°C to 220°C
Flampunkt 240°C (464°F)
Odör Unpleasant
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 110232
Merck Index 14,2986
Löslighetsinformation Soluble in water (24mg/ml at 20°C),alcohol. Slightly soluble in ether.
Formel vikt 109.13
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.